Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
MQ300
S2429-1KG S2429-250G S2429-3KG S2429-500G
SIALS2429-1KGEA 19080 CZK
SIALS2429-1KG SIALS2429-250G SIALS2429-3KG SIALS2429-500G
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát
Vzorec: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07
Bod tání: 48
Hustota: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149180
CAS číslo: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7