Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 98.0-102.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11592.36
11592.A3
11592.36EA
2430
CZK
11592.36
11592.A3
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát 98.0-102.0% ACS
Hydrogenfosforečnan dvojsodný heptahydrát
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7782-85-6
Molecular Formula: Na2HPO4.7H2O
Formula Weight: 268.07 (141.98anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.7
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 48.1°-5H2O
Merck Reference: 14,8659
MDL No.: MFCD00149180
Vzorec:
HNa₂O₄P·7H₂O Hustota: 1,7 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149180 CAS číslo: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 14,8659 |