Tisk…
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
0304.1000EA 1690 CZK
0304.1000 0304.9050
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Hydrogenfosforečnan dvojsodný dodekahydrát
Vzorec: Na₂HPO₄·12H₂O
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149181
CAS číslo: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 13,08733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 101.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 8.7 - 9.3
Sulfate (SO4) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Nitrogen Compounds (as N) max. 5