Tisk…
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9666-100G P9666-1KG P9666-500G
SIALP9666-100GEA 3340 CZK
SIALP9666-100G SIALP9666-1KG SIALP9666-500G
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát
Vzorec: K₂HPO₄·3H₂O
Bod varu: ∼340 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149926
CAS číslo: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5