Tisk…
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium hydrogen phosphate trihydrate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate, Potassium phosphate dibasic trihydrate, di-Potassium hydrogen orthophosphate trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.5000
1.05099.0250EA 1560 CZK
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.5000
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Hydrogenfosforečnan didraselný trihydrát
Vzorec: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22
Bod varu: ∼340 °C (1013 hPa)
Hustota: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149926
CAS číslo: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)