Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7778-1KG S7778-500G
SIALS7778-1KGEA 5930 CZK
SIALS7778-1KG SIALS7778-500G
Fosforečnan sodný dodekahydrát, Sigma-Aldrich®
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736