Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98 ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
222003-2.5KG 222003-500G
222003-2.5KGEA 9710 CZK
222003-2.5KG 222003-500G
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98 ACS, Fluka™
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12
Bod tání: 75 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter Max. 0.01 %
Free alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %