Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
0308.1000EA 904 CZK
0308.1000 0308.9025BB
Fosforečnan sodný dodekahydrát, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 98 %