Tisk…
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
M-Clarity™ quality level = MQ200
S6422-100G S6422-500G
SIALS6422-100GEA 1990 CZK
SIALS6422-100G SIALS6422-500G
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Vzorec: Na₄P₂O₇·10H₂O
Bod tání: 990 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149200
CAS číslo: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1