Tisk…
Filtrační kolony s fritami, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Dodavatel: Avantor
7121-03EA 5250 CZK
7121-03 7121-01 7121-06
Filtrační kolony s fritami, J.T. Baker®, BAKERBOND spe™
Kolony chromatografické
Tyto prázdné filtrační SPE kolony jsou dodávány s duálními 20 µm fritami. Jsou navrženy pro použití se skleněnými manifoldy spe-12G a spe-24G.