Tisk…
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4533-100G L4533-1KG L4533-500G
SIALL4533-100GEA 2420 CZK
SIALL4533-100G SIALL4533-1KG SIALL4533-500G
Hydroxid lithný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
MW: 41.96
Bod varu: 920
Bod tání: 462
Hustota: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556