Tisk…
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
26816.232EA 1130 CZK
26816.232 26816.298 26816.460
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39
Bod tání: 70
Hustota: 1.889 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Ba (Barium) Passes test
Insolubility in water Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %