Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
26815.262EA
1660
CZK
26815.262
26815.460
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Bod tání: 70 °C Hustota: 1,889 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167023 CAS číslo: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 12,07793 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |