Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥96%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
|
26812.295EA
1660
CZK
26812.295
26812.460
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥96%, TECHNICAL
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Bod tání: 70 °C Hustota: 1,889 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167023 CAS číslo: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 12,07793 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 96 % |