Tisk…
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04984.0100 1.04984.0500
1.04984.0100EA 1810 CZK
1.04984.0100 1.04984.0500
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,889 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 289 g/l (20 °C)
Melting Point 70 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 422.39 g/mol
Bulk Density 950 - 1050 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C) (anhydrous substance)
pH 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)