Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
|
Synonyms:
Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
A15736.0E
A15736.22
A15736.36
A15736.0EEA
7550
CZK
A15736.0E
A15736.22
A15736.36
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát ≥98%
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Purity: 98+%
CAS No.: 14459-95-1
Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O
Formula Weight: 422.39 (368.36anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5
Melting Point: 69-71°
Merck Reference: 14,7631
MDL No.: MFCD00167023
Vzorec:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O MW: 422.39 Bod tání: 69…71 °C Hustota: 1.85 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167023 CAS číslo: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 12,07793 |