Tisk…
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 98.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
424130050 424135000 424130025
ACRO424130050EA 1050 CZK
ACRO424130050 ACRO424135000 ACRO424130025
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 98.5% ACS
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422.39
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1.85 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.005 %