Tisk…
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Potassiumhexacyanoferrate(II) trihydrate, Tetrapotassium hexacyanoferrate trihydrate, Potassium ferrocyanide trihydrate
211095000 211090025
ACRO211095000EA 2080 CZK
ACRO211095000 ACRO211090025
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát 99+% p.a.
Hexakyanoželeznatan draselný trihydrát
Vzorec: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422,39 g/mol
Bod tání: 70 °C
Hustota: 1,85 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167023
CAS číslo: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %