Tisk…
chroman sodný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
216623-100G 216623-500G
SIAL216623-100GEA 975 CZK
SIAL216623-100G SIAL216623-500G
chroman sodný tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
chroman sodný tetrahydrát
Vzorec: CrNa₂O₄·4H₂O
MW: 234.03
Bod tání: 792.2
Hustota: 2.73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149167
CAS číslo: 10034-82-9
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1 II