Tisk…
Uhličitan sodný monohydrát ≥99.5% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
230952-2.5KG 230952-500G
230952-2.5KGEA 7420 CZK
230952-2.5KG 230952-500G
Uhličitan sodný monohydrát ≥99.5% ACS, Fluka™
Uhličitan sodný monohydrát
Vzorec: Na₂CO₃·1H₂O
Bod tání: 851 °C
Hustota: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149177
CAS číslo: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Loss on drying (150°C) 13.0 - 15.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
S-compounds (as SO₄) Max. 0.004 %
Silicate (as SiO₂) Max. 0.005 %