Tisk…
Chloristan sodný monohydrát 98% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
310514-100GEA 901 CZK
310514-100G 310514-500G
Chloristan sodný monohydrát 98% ACS, Fluka™
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 469 °C (anhydr.)
Hustota: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Assay of NaClO4 85.0 - 90.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm