Tisk…
Chloristan lithný trihydrát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 1050 CZK
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Chloristan lithný trihydrát 99%, extra pure
Chloristan lithný trihydrát
Vzorec: ClLiO₄·3H₂O
MW: 160.44
Bod tání: 95 °C
Hustota: 1.841
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149765
CAS číslo: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm