Tisk…
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
B3545-1KG B3545-500G
SIALB3545-1KGEA 9380 CZK
SIALB3545-1KG SIALB3545-500G
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát, Sigma-Aldrich®
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37
Bod varu: 320
Bod tání: 75
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149193
CAS číslo: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662