Tisk…
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
50780-1G 50780-5G
SIAL50780-1GEA 12640 CZK
SIAL50780-1G SIAL50780-5G
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Vzorec: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8
Hustota: 1.169 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149903
CAS číslo: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 III