Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
254169-500MG
254169-5G
SIAL254169-500MGEA
9070
CZK
SIAL254169-500MG
SIAL254169-5G
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Vzorec:
HAuCl₄·H₂O Hustota: 1,169 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149903 CAS číslo: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8,III |