Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
223620010
223620050
ACRO223620010EA
7470
CZK
ACRO223620010
ACRO223620050
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Kyselina tetrachlorzlatitá hydrát
Vzorec:
HAuCl₄·H₂O Bod tání: 30 °C Hustota: 1,169 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149903 CAS číslo: 27988-77-8 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to orange Powder or crystals and/or chunks |
Gold (Au) | ≥49 % |
Insoluble matter | ≤0.1 % (in diethyl ether) |
Alkalies+oth.metals (SO4) | ≤0.2 % |