Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
|
Nebezpečí
|
G4022-1G
G4022-25G
G4022-5G
G4022-1GEA
8800
CZK
G4022-1G
G4022-25G
G4022-5G
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ≥49,0% (Au basis) ACS, Fluka™
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec:
HAuCl₄·3H₂O Bod varu: Decomposes on heating Bod tání: 30 °C Hustota: 3,9 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149904 CAS číslo: 16961-25-4 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance of the substance | complying |
Assay of Au | Min. 49.0 % |
Alkali- and other metals (as SO₄) | Max. 0.2 % |
In ether insoluble matter | Max. 0.1 % |