Tisk…
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
520918-1G 520918-25G 520918-5G
SIAL520918-1GEA 8680 CZK
SIAL520918-1G SIAL520918-25G SIAL520918-5G
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec: HAuCl₄·3H₂O
Bod tání: 30 °C
Hustota: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149904
CAS číslo: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,III