Tisk…
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01582.0001 1.01582.0005
1.01582.0001EA 14250 CZK
1.01582.0001 1.01582.0005
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát analytical reagent, Supelco®
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec: HAuCl₄·3H₂O
MW: 393.83
Bod tání: 30
Hustota: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149904
CAS číslo: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid