Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Gold(III) chloride trihydrate, Gold Chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) trihydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) trihydrate, tetra-Chloroauric acid trihydrate
411070010
411070050
411070250
ACRO411070010EA
6730
CZK
ACRO411070010
ACRO411070050
ACRO411070250
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát ACS
Kyselina tetrachlorzlatitá trihydrát
Vzorec:
HAuCl₄·3H₂O Bod tání: 30 °C Hustota: 3,9 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00149904 CAS číslo: 16961-25-4 EINECS: 240-948-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to orange Powder and/or chunks (May have a brown hue) |
Assay | ≥49.0 % (Au) |
Insoluble matter | ≤0.1 % (10 % in ether) |
Alkalies+oth.metals (SO4) | ≤0.2 % |