Tisk…

Piperazin hexahydrát 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Piperazine hydrate

131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 4420 CZK
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazin hexahydrát 98%
Piperazin hexahydrát
Vzorec: C₄H₁₀N₂·6H₂O
MW: 194,23 g/mol
Bod varu: 145…156 °C (760 mmHg)
Bod tání: 41…45 °C
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149389
CAS číslo: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR