Titriplex® IV (Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát) analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08424.0025
1.08424.0100
1.08424.0025EA
3290
CZK
1.08424.0025
1.08424.0100
Titriplex® IV (Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát) analytical reagent, Supelco®
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Vzorec:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Bod tání: 213…216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066429 CAS číslo: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 213 °C |
Molar Mass | 364.34 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |