Tisk…
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
T35920-100G T35920-500G T35920-5G T35920-15KG T35920-3KG
SIALT35920-100GEA 1320 CZK
SIALT35920-100G SIALT35920-500G SIALT35920-5G SIALT35920-15KG SIALT35920-3KG
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát, Sigma-Aldrich®
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
Bod tání: 102…104 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671