Tisk…
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09613.0100 1.09613.0500
1.09613.0100EA 1210 CZK
1.09613.0100 1.09613.0500
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát, EMSURE® ACS p.a., Supelco®
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
Bod tání: 102…104 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,
Merck Index: 12,09671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 670 g/l (20 °C)
Melting Point 56 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 190.22 g/mol
Bulk Density 510 kg/m3
Boiling Point 140 °C (27 hPa)
Flash Point 180 °C
pH 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)
Ignition Point 600 °C