Tisk…
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ≥98.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
44002.22 44002.36
44002.22EA 1310 CZK
44002.22 44002.36
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ≥98.5% ACS
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Purity: 98.5+% CAS No.: 6192-52-5 Molecular Formula: C7H8O3S.H2O Formula Weight: 190.22 (172.20anhy) Flash Point: 150°(302°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.24 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pink Odour: Mild Melting Point: 103-106°(anhy) Boiling Point: 140°/20mm Beilstein Reference: 3568023 Merck Reference: 14,9533 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00142137
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
Bod varu: 140 °C (20 mmHg)
Bod tání: 103…106 °C (anhydr.)
Hustota: 1,24
Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533