Tisk…

Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 97.5%, pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate

171780010 171780025 171785000 171780050
ACRO171780010EA 2310 CZK
ACRO171780010 ACRO171780025 ACRO171785000 ACRO171780050
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 97.5%, pure
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
Bod tání: 100…108 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR