Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
139020050
139025000
139021000
139020025
139020025
139020100
ACRO139020050EA
967
CZK
ACRO139020050
ACRO139025000
ACRO139021000
LACH139020025
ACRO139020025
ACRO139020100
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99%, extra pure
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec:
C₇H₈O₃S·1H₂O Bod tání: 100…108 °C Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00142137 CAS číslo: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 12,09671 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 108 °C |
Titration Acid | The para-isomer in TSA is min. 97% |
Titration with CHA | ≤0.5 % Sulfuric acid |