Tisk…
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
A10440.06 A10440.14 A10440.22
A10440.06EA 948 CZK
A10440.06 A10440.14 A10440.22
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát ≥97%
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát
Purity: 97% CAS No.: 6153-39-5 Molecular Formula: C7H8O2.H2O Formula Weight: 142.16 (124.14anhy) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 147°/5mm Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00149092
Vzorec: C₇H₈O₂·1H₂O
MW: 142,15 g/mol
Bod varu: 147 °C (5 mmHg)
Bod tání: 56…60 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Bod vzplanutí: 159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149092
CAS číslo: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,6864