Tisk…
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methylresorcinol monohydrate, Orcinol monohydrate, 5-Methylbenzene-1,3-diol hydrate
129550250 129551000 129555000
ACRO129550250EA 3550 CZK
ACRO129550250 ACRO129551000 ACRO129555000
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát 99%
3,5-Dihydroxytoluen monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₂·1H₂O
MW: 142.15
Bod varu: 290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56…61 °C
Bod vzplanutí: 159
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149092
CAS číslo: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to pink-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
Water 10 to 14 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light brown
HPLC ≥98.5 %