Tisk…
Floroglucinol dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
P38005-100G P38005-25G
SIALP38005-100GEA 3130 CZK
SIALP38005-100G SIALP38005-25G
Floroglucinol dihydrát, Sigma-Aldrich®
Floroglucinol dihydrát
Vzorec: C₆H₆O₃·2H₂O
MW: 162.14
Bod tání: 218…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149090
CAS číslo: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413