Tisk…
Floroglucinol dihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene dihydrate, Phloroglucinol, Hydrate
A13034.14 A13034.22 A13034.36
A13034.14EA 900 CZK
A13034.14 A13034.22 A13034.36
Floroglucinol dihydrát ≥98%
Floroglucinol dihydrát
Purity: 98% CAS No.: 6099-90-7 Molecular Formula: C6H6O3.2H2O Formula Weight: 162.14 (126.11anhy) Odour: Odourless Melting Point: 214-217° MDL No.: MFCD00149090
Vzorec: C₆H₆O₃·2H₂O
MW: 162.14
Bod tání: 214…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149090
CAS číslo: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413