Tisk…
Floroglucinol dihydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131040250 131041000 131045000
ACRO131040250EA 1160 CZK
ACRO131040250 ACRO131041000 ACRO131045000
Floroglucinol dihydrát 99%
Floroglucinol dihydrát
Vzorec: C₆H₆O₃·2H₂O
Bod tání: 218…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149090
CAS číslo: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %