Tisk…
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
B22768.14 B22768.22 B22768.36
B22768.14EA 1840 CZK
B22768.14 B22768.22 B22768.36
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate ≥94%
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Purity: 94% CAS No.: 71989-93-0 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2212148
Vzorec: C₇H₆O₅·1H₂O
MW: 188.14
Bod tání: ∼ 210 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149095
CAS číslo: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5