Tisk…
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
20678.187EA 3050 CZK
20678.187 20678.267 20678.291
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
Vzorec: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22
Bod tání: 224
Hustota: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149540
CAS číslo: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Free salicylic acid Max. 0.04 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Insolubility in NH3 4 N Max. 0.03 %
Insolubility in ethanol 96 % vol Max. 0.1 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 25 ppm