Tisk…
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
A13461.0B A13461.18 A13461.30
A13461.0BEA 3920 CZK
A13461.0B A13461.18 A13461.30
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ≥98%
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
Purity: 98% CAS No.: 5965-83-3 Molecular Formula: C7H6O6SH.2H2O Formula Weight: 254.22 (218.19anhy) Physical Form: Cryst powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 103-112° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 650741 Merck Reference: 14,8964 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00007508
Vzorec: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22
Bod tání: 103…112 °C
Hustota: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149540
CAS číslo: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM