Tisk…
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
424511000 424515000 424510025
ACRO424511000EA 1550 CZK
ACRO424511000 ACRO424515000 ACRO424510025
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát ACS
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
Vzorec: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254,22 g/mol
Bod tání: 106…110 °C
Hustota: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149540
CAS číslo: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Salicylic acid ≤0.04 % (HOC6H4COOH)
Insoluble matter ≤0.02 %