Tisk…
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
268790010 268792500
ACRO268790010EA 4490 CZK
ACRO268790010 ACRO268792500
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát 99+%
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
Vzorec: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22
Bod tání: 106…110 °C
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149540
CAS číslo: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤16 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Salicylic acid ≤0.1 %