Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
132860010
132862500
ACRO132860010EA
4090
CZK
ACRO132860010
ACRO132862500
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát 98%
Kyselina 5-sulfosalicylová dihydrát
Vzorec:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O Bod tání: 106…110 °C Hustota: 1,695 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 150 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149540 CAS číslo: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 13,09054 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 110 °C |
Water | 14 to 16 % (K.F.) Typical |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |