Tisk…
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 1-octansulphonate monohydrate, Sodium 1-octanesulphonate monohydrate
206140050 206140250 206141000
ACRO206140050EA 2600 CZK
ACRO206140050 ACRO206140250 ACRO206141000
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98%
1-Octanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
MW: 234,29 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007544
CAS číslo: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 9 % (140°C)
Titration after Ion exchange ≥97.5 %