Tisk…
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium 1-hexanesulphonate monohydrate
206120050 206120250 206121000
ACRO206120050EA 1700 CZK
ACRO206120050 ACRO206120250 ACRO206121000
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 99%
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
MW: 206.24
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149549
CAS číslo: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals or flakes or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9.6 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (on dry substance)